Learn More
2,4'-Difluorbenzophenon, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15488919
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15488919 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15488919 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10306.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4'-Difluorobenzophenone
CAS 342-25-6
Schmelzpunkt 22°C to 24°C
Dichte 1.244
Siedepunkt 176°C to 178°C (16 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Summenformel C13H8F2O
Brechungsindex 1.5689
MDL-Nummer MFCD00000319
Menge 5 g
Beilstein 3268520
Synonym 2,4'-difluorobenzophenone, 2-fluorophenyl 4-fluorophenyl methanone, 2',4-difluorobenzophenone, 2-fluorophenyl-4-fluorophenyl methanone, di2-fluorophenyl ketone, fr bvr df, pubchem7479, acmc-1clee, 2,4;-difluorobenzophenone, 2,4/'-difluorobenzophenone
InChI-Schlüssel LKFIWRPOVFNPKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)F)F
IUPAC-Name (2-fluorphenyl)-(4-fluorphenyl)methanon
Molekulargewicht (g/mol) 218.203
PubChem CID 67651
Formelmasse 218.2
Reinheit (%) 97%