Learn More
2,4-Difluorbenzolsulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10551472 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10551472 1 g Glasflasche 1 Gramm
10313632 5 g Glasflasche 5 Gramm
10453405 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10551472 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 357490010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 13918-92-8 | C6H3ClF2O2S | 212.6 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13918-92-8
Summenformel C6H3ClF2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 212.6
MDL-Nummer MFCD00042481
InChI-Schlüssel FJSAJUXIHJIAMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride, 2,4-difluoro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4-difluoro, 2,4-difluorophenyl chlorosulfone, buttpark 23\07-79, 2,4-difluorophenylsulfonyl chloride, pubchem5122, acmc-209civ
PubChem CID 2734273
IUPAC-Name 2,4-Difluorbenzolsulfonylchlorid
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)F)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Difluorobenzenesulfonyl chloride
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.5810g/mL
Siedepunkt 101°C to 102°C (1.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (F)2C6H3SO2Cl
Brechungsindex 1.5187
Menge 1 g
Relative Dichte 1.581
Formelmasse 212.6
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Difluorobenzenesulfonyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.