Learn More
2,4-Difluorbenzolsulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497586
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11497586 5 g 5 Gramm
11407596 25 g 25 Gramm
11417596 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497586 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14639.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13918-92-8 | C6H3ClF2O2S | 212.595 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13918-92-8
Summenformel C6H3ClF2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 212.595
MDL-Nummer MFCD00042481
InChI-Schlüssel FJSAJUXIHJIAMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride, 2,4-difluoro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4-difluoro, 2,4-difluorophenyl chlorosulfone, buttpark 23\07-79, 2,4-difluorophenylsulfonyl chloride, pubchem5122, acmc-209civ
PubChem CID 2734273
IUPAC-Name 2,4-Difluorbenzolsulfonylchlorid
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)F)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Difluorobenzenesulfonyl chloride
Dichte 1.581
Siedepunkt 236°C to 237°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.5187
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 2970373
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 212.6
Reinheit (%) 98%