Learn More
2,4-Difluorbenzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450288
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11450288 5 g 5 Gramm
11440288 1 g 1 Gramm
11460288 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450288 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23821.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 144025-03-6 | C6H5BF2O2 | 157.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144025-03-6
Summenformel C6H5BF2O2
Molekulargewicht (g/mol) 157.91
MDL-Nummer MFCD01318998
InChI-Schlüssel QQLRSCZSKQTFGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluorobenzeneboronic acid, 2,4-difluorophenyl boronic acid, 2,4-fluorobenzene boronic acid, 2,4-difluorophenyl boranediol, 2,4-difluorophenyl-boronic acid, 2,4-difluorophenylboronicacid, 2 4-difluorophenylboronic acid, boronic acid, 2,4-difluorophenyl, boronic acid, b-2,4-difluorophenyl
PubChem CID 2734334
IUPAC-Name (2,4-difluorphenyl)boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=C(F)C=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Difluorobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 247°C to 250°C
Menge 5 g
Beilstein 8616257
Formelmasse 157.91
Reinheit (%) 97%