Learn More
2,4-Difluorbenzenessigsäure, TRC
Artikelnummer. 30374313
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30374313 25 g
30382994 5 g
30383849 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30374313 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44540525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81228-09-3
Summenformel C8H6F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.13
Synonym 2,4-Difluorophenylacetic Acid, 2-(2,4-Difluorophenyl)acetic Acid
IUPAC-Name 2-(2,4-dichlorphenyl)Essigsäure
SMILES OC(=O)Cc1ccc(F)cc1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Difluorobenzeneacetic Acid
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H6F2O2/c9-6-2-1-5(3-8(11)12)7(10)4-6/h1-2,4H,3H2,(H,11,12)
Formelmasse 172.0336