Learn More
2,4-Difluorobenzene-1-carbothioamide, ≥97%, Maybridge
Artikelnummer. 10057392
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Artikelnummer. 10057392
Marke: Thermo Scientific Maybridge SPB02253DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Difluorobenzene-1-carbothioamide
CAS 175276-92-3
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Amber Glass Bottle
Summenformel C7H5F2NS
MDL-Nummer MFCD00085011
Menge 1 g
Synonym 2,4-difluorobenzene-1-carbothioamide, 2,4-difluorothiobenzamide, 2,4-difluorobenzothioamide, acmc-1c1ty, 2,4-difluoro-thiobenzamide, 2,4-difluorobenzene carbothioamide, 2,4-bis fluoranyl benzenecarbothioamide, amino 2,4-difluorophenyl methane-1-thione, benzenecarbothioamide, 2,4-difluoro-9ci
InChI-Schlüssel MOHAZBCWHUCIEX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)F)C(=S)N
IUPAC-Name 2,4-difluorobenzenecarbothioamide
Molekulargewicht (g/mol) 173.181
PubChem CID 2781868
Formelmasse 173.19
Reinheit (%) 97%