Learn More
2,4-Difluor-5-Nitrobenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15445367
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15445367 5 g 5 Gramm
15435367 1 g 1 Gramm
15455367 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15445367 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32617.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 153775-33-8 | C7H2F2NO4 | 202.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 153775-33-8
Summenformel C7H2F2NO4
Molekulargewicht (g/mol) 202.09
MDL-Nummer MFCD04115713
InChI-Schlüssel MDFSGDMPHMKKGB-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 2782822
IUPAC-Name 2,4-Difluor-5-nitrobenzoat
SMILES [O-]C(=O)C1=CC(=C(F)C=C1F)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Difluoro-5-nitrobenzoic acid
Schmelzpunkt 125°C to 133°C
Menge 5 g
Synonym 2,4-difluoro-5-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2,4-difluoro-5-nitro, benzoic acid,2,4-difluoro-5-nitro, 2,4-difluoro-5-nitro-benzoic acid, acmc-209d9v, ksc527s6t, 2,4-difluoro-5-nitrobenzoicacid, buttpark 156\01-93
Formelmasse 203.1
Reinheit (%) 97%