Learn More
2,4-Difluor-5-Methylbenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15464427
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15464427 250 mg 250 Milligramm
15454427 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15464427 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31795.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 329314-68-3
Summenformel C8H5F2N
Molekulargewicht (g/mol) 153.132
MDL-Nummer MFCD09835341
InChI-Schlüssel QUUFHRSTBTZWMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluoro-5-methyl-benzonitrile, benzonitrile, 2,4-difluoro-5-methyl, pubchem8339, 2,4-difluoro-5-methyl benzonitrile, 2,4-difluoro-5-methylbenzoni trile, benzonitrile, 2,4-difluoro-5-methyl-9ci
PubChem CID 10749381
IUPAC-Name 2,4-difluor-5-methylbenzonitril
SMILES CC1=C(C=C(C(=C1)C#N)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Difluoro-5-methylbenzonitrile
Schmelzpunkt 43°C to 50°C
Farbe Creme bis Gelb
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 153.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff