Learn More
2,4-Difluor-3-Methylbenzylamin, 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,4-Difluoro-3-methylbenzylamine |
| Siedepunkt | 42°C (1 mmHg) |
| Brechungsindex | 1.495 |
| Menge | 250 mg |
| UN-Nummer | UN2735 |
| Empfindlichkeit | Air Sensitive |
| Formelmasse | 157.16 |
| Reinheit (%) | 98% |