Learn More
2,4-Difluor-3-methoxyanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425860
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11425860 1 g 1 Gramm
11435860 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11425860 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26489.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 886499-08-7 | C7H7F2NO | 159.14 g/mol
2,4-Difluoro-3-methoxyaniline is a fluorinated compound used as a building block in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4-Difluor-3-methoxyanilin ist eine fluorierte Verbindung, die als Baustein bei der organischen Synthese verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 886499-08-7
Summenformel C7H7F2NO
Molekulargewicht (g/mol) 159.14
MDL-Nummer MFCD04115929
InChI-Schlüssel ISMLABQIDHXORP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-difluoro-3-methoxyphenylamine, 2,4-difluoro-3-methoxy-aniline, benzenamine, 2,4-difluoro-3-methoxy
PubChem CID 3865162
IUPAC-Name 2,4-difluoro-3-methoxyaniline
SMILES COC1=C(F)C=CC(N)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Difluoro-3-methoxyaniline
Menge 1 g
UN-Nummer UN2810
Formelmasse 159.14
Reinheit (%) 97%