Learn More
2',4'-Difluoro-3'-methoxyacetophenon, 97 %
Artikelnummer. 11425800
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 11425800
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26456.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 373603-19-1
Summenformel C9H8F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 186.158
MDL-Nummer MFCD02258906
InChI-Schlüssel KTZOZLGEZVDGMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',4'-difluoro-3'-methoxyacetophenone, 2,4-difluoro-3-methoxy acetophenone, 2,4-difluoro-3-methoxyacetophenone, 1-2,4-difluoro-3-methoxyphenyl ethanone, 1-2,4-difluoro-3-methoxy-phenyl ethanone, 1-acetyl-2,4-difluoro-3-methoxybenzene, 1-2,4-difluoro-3-methoxyphenyl ethan-1-one
PubChem CID 3850760
IUPAC-Name 1-(2,4-Difluor-3-Methoxyphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=C(C(=C(C=C1)F)OC)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',4'-Difluoro-3'-methoxyacetophenone
Brechungsindex 1.494
Menge 5 g
Formelmasse 186.15
Reinheit (%) 97%