Learn More
2,4-Dichlorphenylhydrazinhydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11424363
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11424363 250 g 250 Gramm
11404363 10 g 10 Gramm
11414363 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424363 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10943.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5446-18-4
Summenformel C6H7Cl3N2
Molekulargewicht (g/mol) 213.486
MDL-Nummer MFCD00012929
InChI-Schlüssel DDWYGJVFURAIJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 2,4-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, 2,4-dichlorophenyl hydrazine monohydrochloride, 2,4-dichlorophenylhydrazine hcl, 2,4-dichloro-phenyl-hydrazine hydrochloride, 1-2,4-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 2,4-dichlorophenyl-, monohydrochloride, pubchem7524, acmc-209lgs, ksc491e2h
PubChem CID 2723905
IUPAC-Name (2,4-Dichlorphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)NN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼212°C (decomposition)
Menge 250 g
Beilstein 3708828
Formelmasse 213.49
Reinheit (%) 98%