Learn More
2,4-Dichlorphenylacetonitril, 98+ %
Artikelnummer. 11405313
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11405313 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11405313 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12873.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6306-60-1
Summenformel C8H5Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 186.035
MDL-Nummer MFCD00001899
InChI-Schlüssel VJARIBGMDPJLCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichlorophenylacetonitrile, 2-2,4-dichlorophenyl acetonitrile, 2,4-dichlorobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 2,4-dichloro, 2,4-dichlorophenyl acetonitrile, 2,4-dichlorobenzeneacetonitrile, unii-d9j4c5m11e, acetonitrile, 2,4-dichlorophenyl, 2,4-dichloro-phenyl-acetonitrile, 2,4-dichlorphenyl acetonitrile
PubChem CID 80566
IUPAC-Name 2-(2,4-Dichlorphenyl)Acetonitril
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichlorophenylacetonitrile
Schmelzpunkt 58°C to 62°C
Flammpunkt 176°C (348°F)
Geruch Characteristic
Menge 100 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2047688
Formelmasse 186.04
Reinheit (%) ≥98%