Learn More
2,4-Dichlorphenoxyessigsäure, 98,0%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11447900 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11447900 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11447900 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210155380
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Dichlorophenoxyacetic acid
CAS 94-75-7
Farbe Orangebraun bis Weiß
Dichte 0,66 g/cm3 (Volumendichte)
Prozentgehaltsbereich 98.0%
Summenformel C8H6Cl2O3
Menge 100 g
Synonym 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, 2-2,4-dichlorophenoxy acetic acid, 2,4-dichlorophenoxy acetic acid, hedonal, rhodia, agrotect, fernesta, fernimine, netagrone, tributon
InChI-Schlüssel OVSKIKFHRZPJSS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)OCC(=O)O
IUPAC-Name 2-(2,4-Dichlorphenoxy)Essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 221.033
PubChem CID 1486
ChEBI CHEBI:28854
Formelmasse 221.04
Physikalische Form Pulver