Learn More
2,4-Dichlorbrombenzol, TRC
Artikelnummer. 30335637
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30335637 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30335637 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB419158500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-dichlorobromobenzene
CAS 1193-72-2
Summenformel C6H3BrCl2
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H3BrCl2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3H
SMILES Clc1ccc(Br)c(Cl)c1
IUPAC-Name 1-Brom-2,4-Dichlorbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 225.9
Formelmasse 223.8795