Learn More
2,4-Dichlorbrombenzol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,4-dichlorobromobenzene |
| CAS | 1193-72-2 |
| Summenformel | C6H3BrCl2 |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H3BrCl2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3H |
| SMILES | Clc1ccc(Br)c(Cl)c1 |
| IUPAC-Name | 1-Brom-2,4-Dichlorbenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 225.9 |
| Formelmasse | 223.8795 |