Learn More
2,4-Dichlorbenzylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,4-Dichlorobenzylamine |
| Dichte | 1.32 |
| Siedepunkt | 258°C to 260°C |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Geruch | Amine-like |
| Brechungsindex | 1.578 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN2735 |
| Beilstein | 775667 |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Mehr anzeigen |