Learn More
2,4-Dichlorbenzylmercaptan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11471587
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11471587 25 g 25 Gramm
11461587 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11471587 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24999.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 59293-67-3 | C7H6Cl2S | 193.085 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59293-67-3
Summenformel C7H6Cl2S
Molekulargewicht (g/mol) 193.085
MDL-Nummer MFCD00039650
InChI-Schlüssel ZSPXTTVUJDSRNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichlorobenzyl mercaptan, 2,4-dichlorophenyl methanethiol, 2,4-dichlorobenzylmercaptan, 2,4-dichlorobenzenemethanethiol, 2,4-dichlorotoluene-alpha-thiol, benzenemethanethiol, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro-alpha-toluenethiol, acmc-1b9kz, d0sz9f, 2,4-dichlorothiobenzyl alcohol
PubChem CID 95756
IUPAC-Name (2,4-Dichlorphenyl)methanthiol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichlorobenzyl mercaptan
Dichte 1.36
Siedepunkt 150°C to 151°C (12 mmHg)
Flammpunkt >100°C (212°F)
Brechungsindex 1.6045
Menge 25 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 509602
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 193.1
Reinheit (%) ≥98%