Learn More
2,4-Dichlorbenzylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11444090
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
500 g
1000 g
Unit Size:
1000 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11444090 500 g 500 Gramm
11440293 50 g 50 Gramm
11430293 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11444090 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A11435.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 94-99-5 | C7H5Cl3 | 195.47 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 94-99-5
Summenformel C7H5Cl3
Molekulargewicht (g/mol) 195.47
MDL-Nummer MFCD00000895
InChI-Schlüssel IRSVDHPYXFLLDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichlorobenzyl chloride, 2,4-dichloro-1-chloromethyl benzene, 2,4-dichlorobenzylchloride, alpha,2,4-trichlorotoluene, benzene, 2,4-dichloro-1-chloromethyl, 2,4-dichloro-1-chloromethyl-benzene, alpha2,4-trichlorotoluene, unii-85e96p2s3s, 2,4-dcbc, toluene, .alpha.2,4-trichloro
PubChem CID 7212
IUPAC-Name 2,4-Dichlor-1-(Chlormethyl)Benzol
SMILES ClCC1=CC=C(Cl)C=C1Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichlorobenzyl chloride
Schmelzpunkt -3°C
Dichte 1.408
Siedepunkt 248°C
Flammpunkt 190°C (374°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.576
Menge 500 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 387220
Formelmasse 195.48
Reinheit (%) 98%