Learn More
2,4-Dichlorbenzylalkohol, LoGiCal
Artikelnummer. 30460463
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30460463 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30460463 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0739.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-dichlorobenzyl alcohol
CAS 1777-82-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2,4-dichlorobenzyl alcohol
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C7 H6 Cl2 O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym (2,4-Dichlorophenyl)methanol, 2,4-Dichlorobenzenemethanol, 2,4-Dichlorobenzyl alcohol, Dybenal, Myacide, Myacide SP, NSC 15635, Rapidosept, Oxiconazole Related Compound D
InChI-Formel InChI=1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3,10H,4H2
Lösungstyp Neat
SMILES OCc1ccc(Cl)cc1Cl
IUPAC-Name (2,4-Dichlorphenyl)methanol
Industry Type Clinical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 177.03
Menge 10 mg
Formelmasse 175.9796 g/mol