Learn More
Thermo Scientific™ 2,4-Dichlorbenzoylchlorid, 98%
Artikelnummer. 10756201 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
5 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10756201 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10275100 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10103680 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10756201 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 150225000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 89-75-8 | C₇H₃Cl₃O | 209,45 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-75-8
Summenformel C7H3Cl3O
Molekulargewicht (g/mol) 209.45
MDL-Nummer MFCD00000661
InChI-Schlüssel CEOCVKWBUWKBKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 2,4-dichloro, 2,4-dichlorobenzoylchloride, benzoylchloride, 2,4-dichloro, ccris 8616, acmc-1cuf7, dsstox_cid_31176, dsstox_gsid_52603, 2,4-dichloro benzoylchloride, 2.4-dichlorobenzoyl chloride, ksc450c2p
PubChem CID 66645
IUPAC-Name 2,4-Dichlorbenzoylchlorid
SMILES ClC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Dichlorobenzoyl chloride
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 21°C
Farbe Farblos
Dichte 1.4900g/mL
Siedepunkt 150°C (34.0 mmHg)
Flammpunkt 137°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Cl2C6H3COCl
Brechungsindex 1.5915 to 1.5937
Menge 500 mL
Beilstein 09, 342
Relative Dichte 1.49
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone,slightly soluble in heptane
Formelmasse 209.46
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dichlorobenzoyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
RUO– Nur für Forschungszwecke