Learn More
2,4-Dichlorobenzotrifluorid, TRC
Artikelnummer. 30011644
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011644 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30011644 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43197010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 320-60-5
Summenformel C7H3Cl2F3
Molekulargewicht (g/mol) 215
Synonym 1,3-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzene, 2,4-Dichloro(trifluoromethyl)benzene, 2,4-Dichloro-1-(trifluoromethyl)benzene, 2,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene, 2,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene, 2,4-Dichloro-1-(trifluoromethyl)benzene
SMILES FC(F)(F)c1ccc(Cl)cc1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichlorobenzotrifluoride
Menge 10 g