Learn More
2,4-Dichlorbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479352
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11479352 5 g 5 Gramm
11489352 25 g 25 Gramm
11499352 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479352 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10113.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6574-98-7 | C7H3Cl2N | 172.008 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird als Zwischenprodukt für die Synthese von Agrochemikalien, Pharmazeutika und chemischen Zwischenprodukten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6574-98-7
Summenformel C7H3Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 172.008
MDL-Nummer MFCD00016373
InChI-Schlüssel GRUHREVRSOOQJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro-benzonitrile, 2,4-dichlorobenzenecarbonitrile, acmc-209nrx, 2,4-dichloro benzonitrile, ksc352s3f
PubChem CID 81050
IUPAC-Name 2,4-Dichlorbenzonitril
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichlorobenzonitrile
Schmelzpunkt 57°C to 61°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 637738
Löslichkeitsinformationen Soluble in Methanol. Slightly soluble in water.
Formelmasse 172.01
Reinheit (%) 98%