missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4-Dichlorobenzonitrile, 98%, ACROS Organics™

Artikelnummer. 10354542 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10354542 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10354542 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 354950010

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2, 4-Dichlorobenzonitrile
Namenshinweis 98%
CAS 6574-98-7
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 57°C to 61°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H3Cl2N
Strukturformel Cl2C6H3CN
MDL-Nummer MFCD00016373
Menge 1 g
Synonym benzonitrile, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro-benzonitrile, 2,4-dichlorobenzenecarbonitrile, acmc-209nrx, 2,4-dichloro benzonitrile, ksc352s3f
InChI-Schlüssel GRUHREVRSOOQJG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C#N
IUPAC-Name 2,4-Dichlorbenzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 172.008
PubChem CID 81050
Formelmasse 172.01
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Crystalline Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.