Learn More
2,4-Dichlorbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7082097
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11459513
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12372.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 50-84-0 | C7H4Cl2O2 | 191.007 g/mol
2,4-Dichlorobenzoic acid is used as reagent during the synthesis of pyrimido[2?,1?:2,3]thiazolo[4,5-b]quinoxaline derivatives. It is also used as starting reagent during the synthesis of 1-(substituted)-1,4-dihydro-6-nitro-4-oxo-7-(sub-secondary amino)-quinoline-3-carboxylic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4-Dichlorbenzoesäure wird als Reagenz bei der Synthese von Pyrimido[2′,1′:2,3]thiazol[4,5-b]chinoxalin-Derivaten verwendet. Es wird auch als Startreagenz bei der Synthese von 1-(substituierten)-1,4-Dihydro-6-nitro-4-oxo-7-(subsekundären amino)-chinolin-3-carboxylsäuren verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol (100 mg/ml), Wasser (0.48 mg/ml), Alkohol, Ether und Aceton.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-84-0
Summenformel C7H4Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 191.007
MDL-Nummer MFCD00002414
InChI-Schlüssel ATCRIUVQKHMXSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,4-dichloro, 2,4-dichlorobenzoesyre, 2,4 dichlorobenzoic acid, 2,4-dichloro-benzoic acid, 2,4-dichlorobenzoicacid, ccris 9472, furosemide impurity e, pubchem21313, acmc-209kqh, wln: qvr bg dg
PubChem CID 5787
ChEBI CHEBI:30748
IUPAC-Name 2,4-Dichlorbenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichlorobenzoic acid
Schmelzpunkt 159°C to 164°C
Menge 250 g
Beilstein 1868192
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol (100mg/ml),water (0.48mg/ml),alcohol,ether,and acetone.
Formelmasse 191.01
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dichlorobenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2,4-Dichlorobenzoicacid