Learn More
2,4-Dichlorbenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444184
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11444184 2500 g 2500 Gramm
11424184 100 g 100 Gramm
11434184 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444184 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12525.0E
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 874-42-0 | C7H4Cl2O | 175.008 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 874-42-0
Summenformel C7H4Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 175.008
MDL-Nummer MFCD00003305
InChI-Schlüssel YSFBEAASFUWWHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2,4-dichloro, unii-z08ql2124r, ccris 6013, 2,4-dichloro benzaldehyde, 2,4-dichloro-benzaldehyde, acmc-209qnb, dsstox_cid_2130, 2,4 dichloro benzaldehyde, 2,4-di-chlorobenzaldehyde, dsstox_rid_76500
PubChem CID 13404
IUPAC-Name 2,4-Dichlorbenzaldehyd
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichlorobenzaldehyde
Schmelzpunkt 69°C to 73°C
Siedepunkt 233°C
Flammpunkt 127°C (260°F)
Menge 2500 g
UN-Nummer UN1759
Beilstein 471601
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 175.01
Reinheit (%) 98%