Learn More
2,4-Dichlorbenzaldehyd, 98 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 164140050
Additional Details : CAS : 874-42-0 Gewicht : 0.06000kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Menge 5g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10205550
  • 25.80 CHF / 5 Gramm
Auf Lager 3
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
874-42-0
175.01
YSFBEAASFUWWHU-UHFFFAOYSA-N
13404
C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C=O
C7H4Cl2O
MFCD00003305
benzaldehyde, 2,4-dichloro, unii-z08ql2124r, ccris 6013, 2,4-dichloro benzaldehyde, 2,4-dichloro-benzaldehyde, acmc-209qnb, dsstox_cid_2130, 2,4 dichloro benzaldehyde, 2,4-di-chlorobenzaldehyde, dsstox_rid_76500
2,4-Dichlorbenzaldehyd
Spezifikation
69°C to 73°C
2, 4-Dichlorobenzaldehyde
Authentic
233°C
98%
97.5
98%
Cl2C6H3CHO
07, 236
Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,ether and acetone
C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C=O
175.01
175.01
≥97.5%
5g
135°C
Glasflasche
Gelb bis Beige
874-42-0
100.0
C7H4Cl2O
MFCD00003305
benzaldehyde, 2,4-dichloro, unii-z08ql2124r, ccris 6013, 2,4-dichloro benzaldehyde, 2,4-dichloro-benzaldehyde, acmc-209qnb, dsstox_cid_2130, 2,4 dichloro benzaldehyde, 2,4-di-chlorobenzaldehyde, dsstox_rid_76500
YSFBEAASFUWWHU-UHFFFAOYSA-N
2,4-Dichlorbenzaldehyd
13404
Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 2,4-Dichlorobenzaldehyde
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation