Learn More
2,4-Dichloranisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470511
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11470511 100 g 100 Gramm
11450511 5 g 5 Gramm
11460511 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470511 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20042.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 553-82-2 | C7H6Cl2O | 177.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 553-82-2
Summenformel C7H6Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 177.02
MDL-Nummer MFCD00044772
InChI-Schlüssel CICQUFBZCADHHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloroanisole, benzene, 2,4-dichloro-1-methoxy, 1,5-dichloro-2-methoxybenzene, 2,4-dichloro-1-methoxy-benzene, anisole, 2,4-dichloro, 2,4-dichloromethoxybenzene, anisole,4-dichloro, acmc-209lmo, ksc273i7j
PubChem CID 11119
IUPAC-Name 2,4-Dichlor-1-Methoxybenzol
SMILES COC1=CC=C(Cl)C=C1Cl
Especificaciones
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichloroanisole
Schmelzpunkt 24°C to 27°C
Dichte 1.288
Siedepunkt 125°C (10 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.5615
Menge 100 g
Beilstein 1940358
Formelmasse 177.03
Reinheit (%) 99%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.