Learn More
2,4-Dichloranisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450511
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11450511 5 g 5 Gramm
11460511 25 g 25 Gramm
11470511 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450511 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20042.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 553-82-2 | C7H6Cl2O | 177.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 553-82-2
Summenformel C7H6Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 177.02
MDL-Nummer MFCD00044772
InChI-Schlüssel CICQUFBZCADHHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloroanisole, benzene, 2,4-dichloro-1-methoxy, 1,5-dichloro-2-methoxybenzene, 2,4-dichloro-1-methoxy-benzene, anisole, 2,4-dichloro, 2,4-dichloromethoxybenzene, anisole,4-dichloro, acmc-209lmo, ksc273i7j
PubChem CID 11119
IUPAC-Name 2,4-Dichlor-1-Methoxybenzol
SMILES COC1=CC=C(Cl)C=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichloroanisole
Schmelzpunkt 24°C to 27°C
Dichte 1.288
Siedepunkt 125°C (10 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.5615
Menge 5 g
Beilstein 1940358
Formelmasse 177.03
Reinheit (%) 99%