Learn More
2',4'-Dichloracetophenon, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11497067
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11497067 25 g 25 Gramm
11407077 100 g 100 Gramm
11417077 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497067 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14428.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2234-16-4
Summenformel C8H6Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 189.035
MDL-Nummer MFCD00000581
InChI-Schlüssel XMCRWEBERCXJCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',4'-dichloroacetophenone, 1-2,4-dichlorophenyl ethanone, 2,4-dichloroacetophenone, ethanone, 1-2,4-dichlorophenyl, 1-2,4-dichlorophenyl ethan-1-one, p-chloro-2-chloroacetophenone, acetophenone, 2',4'-dichloro, unii-t7f2608h5h, 2',4'-dichloro phenyl ethanone, 1-2,4-dichloro-phenyl-ethanone
PubChem CID 16693
IUPAC-Name 1-(2,4-Dichlorphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',4'-Dichloroacetophenone
Schmelzpunkt 31°C to 34°C
Dichte 1.32
Siedepunkt 245°C to 247°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.5635
Menge 25 g
Beilstein 637819
Formelmasse 189.04
Reinheit (%) 98%