Learn More
2',4'-Dichloracetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10607061 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10607061 25 g Glasflasche -
10207370 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10607061 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 302430250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2234-16-4 | C8H6Cl2O | 189.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2234-16-4
Summenformel C8H6Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 189.04
MDL-Nummer MFCD00000581
InChI-Schlüssel XMCRWEBERCXJCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',4'-dichloroacetophenone, 1-2,4-dichlorophenyl ethanone, 2,4-dichloroacetophenone, ethanone, 1-2,4-dichlorophenyl, 1-2,4-dichlorophenyl ethan-1-one, p-chloro-2-chloroacetophenone, acetophenone, 2',4'-dichloro, unii-t7f2608h5h, 2',4'-dichloro phenyl ethanone, 1-2,4-dichloro-phenyl-ethanone
PubChem CID 16693
IUPAC-Name 1-(2,4-Dichlorphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2', 4'-Dichloroacetophenone
Namenshinweis 98.5%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 29.0°C to 34.0°C
Farbe Braun-gelb bis farblos
Dichte 1.3200g/mL
Siedepunkt 242.0°C
Flammpunkt 131°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Cl2C6H3COCH3
Brechungsindex 1.5635
Menge 25 g
Beilstein 07, II, 219
Relative Dichte 1.32
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: ca. 200mg/l in water
Formelmasse 189.04
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest