Learn More
2,4-Dichlor-6-Methylbenzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309145
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11309145 5 g 5 Gramm
11399135 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11309145 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16372.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 175277-98-2 | Molecular Formula: C8H5Cl2N | Molecular Weight: 186.035 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 175277-98-2
Summenformel C8H5Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 186.035
MDL-Nummer MFCD00052865
InChI-Schlüssel NFPYAMXNKNDVDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-20aodn, 2,4-dichloro-6-methyl-benzonitrile, benzonitrile,2,4-dichloro-6-methyl, benzonitrile, 2,4-dichloro-6-methyl, 4,6-dichloro-2-methylbenzenecarbonitrile
PubChem CID 2800965
IUPAC-Name 2,4-Dichlor-6-Methylbenzonitril
SMILES CC1=CC(=CC(=C1C#N)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichloro-6-methylbenzonitrile
Schmelzpunkt 79°bis 81 °C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 3249214
Formelmasse 186.04
Reinheit (%) 97%