Learn More
2,4-Dichlor-6,7-dimethoxychinazolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10737792 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10737792 5 g Glasflasche 5 Gramm
10012021 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10737792 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 342550050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 27631-29-4 | C10H8Cl2N2O2 | 259.086 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27631-29-4
MDL-Nummer MFCD00051733
InChI-Schlüssel DGHKCBSVAZXEPP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 520327
IUPAC-Name 2,4-Dichlor-6,7-Dimethoxychinazolin
SMILES COC1=C(C=C2C(=C1)C(=NC(=N2)Cl)Cl)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Dichloro-6, 7-dimethoxyquinazoline
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 172°bis 177 °C
Farbe Beige bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H8Cl2N2O2
Menge 5 g
Synonym 2,4-dichloro-6,7-dimethoxy-quinazoline, 2,4-dichloro-6,7-dimethoxy quinazoline, quinazoline, 2,4-dichloro-6,7-dimethoxy, 2-chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-yl chloride, quinazoline,2,4-dichloro-6,7-dimethoxy, doxazosin impurity e, doxazosin mesilate impurity e ep, pubchem9430, usp doxazosin related compound e usp, acmc-209gyd
Molekulargewicht (g/mol) 259.09
Formelmasse 259.09
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.