Learn More
2,4-Dichlor-6,7-dimethoxychinazolin, 97 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 342550250
Additional Details : CAS : 27631-29-4 Gewicht : 0.07500kg
Menge | 25g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
27631-29-4 | |
259.086 | |
DGHKCBSVAZXEPP-UHFFFAOYSA-N | |
520327 | |
COC1=C(C=C2C(=C1)C(=NC(=N2)Cl)Cl)OC |
C10H8Cl2N2O2 | |
MFCD00051733 | |
2,4-dichloro-6,7-dimethoxy-quinazoline, 2,4-dichloro-6,7-dimethoxy quinazoline, quinazoline, 2,4-dichloro-6,7-dimethoxy, 2-chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-yl chloride, quinazoline,2,4-dichloro-6,7-dimethoxy, doxazosin impurity e, doxazosin mesilate impurity e ep, pubchem9430, usp doxazosin related compound e usp, acmc-209gyd | |
2,4-Dichlor-6,7-Dimethoxychinazolin |
Spezifikation
2, 4-Dichloro-6, 7-dimethoxyquinazoline | |
Glasflasche | |
172°C to 177°C | |
97% | |
96.0 | |
97% | |
MFCD00051733 | |
DGHKCBSVAZXEPP-UHFFFAOYSA-N | |
2,4-Dichlor-6,7-Dimethoxychinazolin | |
520327 | |
Kristallpulver |
Authentic | |
Farblos bis Hellgelb | |
25g | |
27631-29-4 | |
100.0 | |
C10H8Cl2N2O2 | |
2,4-dichloro-6,7-dimethoxy-quinazoline, 2,4-dichloro-6,7-dimethoxy quinazoline, quinazoline, 2,4-dichloro-6,7-dimethoxy, 2-chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-yl chloride, quinazoline,2,4-dichloro-6,7-dimethoxy, doxazosin impurity e, doxazosin mesilate impurity e ep, pubchem9430, usp doxazosin related compound e usp, acmc-209gyd | |
COC1=C(C=C2C(=C1)C(=NC(=N2)Cl)Cl)OC | |
259.086 | |
259.09 | |
≥96.0% |
Sicherheit und Handhabung
- 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.