Learn More
2,4-Dichlor-5-sulfamoylbenzoesäure, Mikromol™
Artikelnummer. 17972876
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17972876 100 mg 100 Milligramm
17912226 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17972876 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0014.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2,4-Dichlor-5-sulfamoylbenzoesäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic Acid
CAS 2736-23-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H5 Cl2 N O4 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Furosemide Imp. B (EP), 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic Acid, Furosemide Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C7H5Cl2NO4S/c8-4-2-5(9)6(15(10,13)14)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)(H2,10,13,14)
SMILES NS(=O)(=O)c1cc(C(=O)O)c(Cl)cc1Cl
IUPAC-Name 2,4-dichlor-5-sulfamoylbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 270.09
Menge 100 mg
Formelmasse 268,9316 g/mol