Learn More
2,4-Dichlor-5-nitropyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30369425
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30369425 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30369425 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43564010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
CAS 49845-33-2
Summenformel C4 H Cl2 N3 O2
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C4HCl2N3O2/c5-3-2(9(10)11)1-7-4(6)8-3/h1H
SMILES [O-][N+](=O)c1cnc(Cl)nc1Cl
IUPAC-Name 2,4-Dichlor-5-Nitropyrimidin
Molekulargewicht (g/mol) 193.98
Formelmasse 192.9446