Learn More
2,4-Dichlor-5-nitropyrimidin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine |
| CAS | 49845-33-2 |
| Summenformel | C4 H Cl2 N3 O2 |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4HCl2N3O2/c5-3-2(9(10)11)1-7-4(6)8-3/h1H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cnc(Cl)nc1Cl |
| IUPAC-Name | 2,4-Dichlor-5-Nitropyrimidin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 193.98 |
| Formelmasse | 192.9446 |