Learn More
2,4-Dichlor-5-Nitrobenzotrifluorid, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | 2,4-Dichloro-5-nitrobenzotrifluoride |
| Schmelzpunkt | 53°C to 57°C |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 2467459 |
| Formelmasse | 260 |
| Reinheit (%) | 97% |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.