Learn More
2,4-Dichlor-5-Methylpyrimidin, 98 %, Acros Organics™
Marke: Acros Organics 398290010
Additional Details : CAS : 1780-31-0 Gewicht : 0.05100kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : II
Menge | 1g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
1780-31-0 | |
163.01 | |
pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl, 5-methyl-2,4-dichloropyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl-pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl pyrimidine, 2, 4-dichloro-5-methylpyrimidine, 2,4-dichlor-5-methylpyrimidin, pubchem5288, zlchem 1254, acmc-1bsov, ksc178k6p | |
2,4-Dichlor-5-Methylpyrimidin |
C5H4Cl2N2 | |
DQXNTSXKIUZJJS-UHFFFAOYSA-N | |
74508 | |
CC1=CN=C(N=C1Cl)Cl |
Spezifikation
2, 4-Dichloro-5-methylpyrimidine | |
113°C | |
1.39 | |
26.0°C to 28.0°C | |
1780-31-0 | |
C5H4Cl2N2 | |
DQXNTSXKIUZJJS-UHFFFAOYSA-N | |
2,4-Dichlor-5-Methylpyrimidin | |
74508 | |
98% |
1.3900g/mL | |
Glasflasche | |
109.0°C (11.0 mmHg) | |
1g | |
97.5% min. (GC) | |
pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl, 5-methyl-2,4-dichloropyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl-pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl pyrimidine, 2, 4-dichloro-5-methylpyrimidine, 2,4-dichlor-5-methylpyrimidin, pubchem5288, zlchem 1254, acmc-1bsov, ksc178k6p | |
CC1=CN=C(N=C1Cl)Cl | |
163.01 | |
163.01 |
Sicherheit und Handhabung
- 2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.