Learn More
2,4-Dichlor-5-Methoxyanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11441060
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11441060 25 g -
11421060 1 g 1 Gramm
11431060 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11441060 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25497.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 98446-49-2 | C7H7Cl2NO | 192.039 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98446-49-2
Summenformel C7H7Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 192.039
MDL-Nummer MFCD00974410
InChI-Schlüssel AJROJTARXSATEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2,4-dichloroanisole, 2,4-dichloro-5-methoxybenzenamine, 4,6-dichloro-m-anisidine, 2,4-dichloro-5-methoxy-phenylamine, benzenamine, 2,4-dichloro-5-methoxy, 2,4-dichloro-5-methoxyphenylamine, dichloromethoxyaniline, pubchem4393, acmc-209sae, 4,5-dichloro-m-anisidine
PubChem CID 1476636
IUPAC-Name 2,4-dichlor-5-methoxyanilin
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)N)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichloro-5-methoxyaniline
Menge 25 g
UN-Nummer UN2810
Formelmasse 192.05
Reinheit (%) 98%