Learn More
2,4-Dichlor-5-brompyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30378685
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30378685 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30378685 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43377525G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine
CAS 36082-50-5
Summenformel C4 H Br Cl2 N2
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C4HBrCl2N2/c5-2-1-8-4(7)9-3(2)6/h1H
SMILES Clc1ncc(Br)c(Cl)n1
IUPAC-Name 5-Brom-2,4-Dichlorpyrimidin
Molekulargewicht (g/mol) 227.87
Formelmasse 225.87