Learn More
2,4-Dibromthiophen, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323167
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11323167 5 g -
11313167 1 g 1 Gramm
11333167 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11323167 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13591.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 3140-92-9 | C4H2Br2S | 241.928 g/mol
2,4-Dibromothiophene is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4-Dibromthiophen wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt in der organischen Synthese, in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt für die organische Synthese verwendet.
Löslichkeit
Es ist unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3140-92-9
Summenformel C4H2Br2S
Molekulargewicht (g/mol) 241.928
MDL-Nummer MFCD00043889
InChI-Schlüssel WAQFYSJKIRRXLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2,4-dibromo, 2,4 dibromothiophene, pubchem1908, 2,4-dibromo-thiophene, acmc-1cq64
PubChem CID 2724560
IUPAC-Name 2,4-Dibromthiophen
SMILES C1=C(SC=C1Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dibromothiophene
Dichte 2.16
Siedepunkt 215°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.632
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 107651
Löslichkeitsinformationen It is insoluble in water.
Formelmasse 241.94
Reinheit (%) ≥90%