Learn More
2,4-Dibromthiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15406708
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15406708 1 g 1 Gramm
15416708 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15406708 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60230.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 4175-77-3 | C3HBr2NS | 242.916 g/mol
2,4-Dibromothiazole is applied as a building block in a synthesis of Melithiazole C employing a highly (E)-selective cross-metathesis between the derived 4-vinylthiazole and a dienote side-chain. It is also used as an intermediate in the preparation of various 2,4-disubstituted thiazole derivatives with biologically active properties such as survival motor neuron (SMN) protein modulators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4-Dibromothiazol wird als Baustein bei der Synthese von Melithiazol C eingesetzt, wobei eine hoch (E)-selektive Kreuzmetathese zwischen dem derivierten 4-Vinylthiazol und einer Dienote-Seitenkette verwendet wird. Es wird auch als Zwischenprodukt bei der Herstellung verschiedener 2,4-dissubstituierter Thiazol-Derivate mit biologisch aktiven Eigenschaften wie Survival-Motor-Neuron (SMN)-Proteinmodulatoren verwendet.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4175-77-3
Summenformel C3HBr2NS
Molekulargewicht (g/mol) 242.916
MDL-Nummer MFCD01318994
InChI-Schlüssel MKEJZKKVVUZXIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dibromothiazole, 2,4-dibromo thiazole, dibromothiazole, 2.4-dibromothiazole, soxlllqacqdfwmijp@, 2,4-dibromo-thiazole, acmc-209jll, ksc235o5d, 2 pound not4-dibromo-thiazole
PubChem CID 2763297
IUPAC-Name 2,4-Dibrom-1,3-Thiazol
SMILES C1=C(N=C(S1)Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dibromothiazole
Schmelzpunkt 80°C to 84°C
Menge 1 g
Formelmasse 242.92
Reinheit (%) 97%