Learn More
2,4-Dibromthiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7040454
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4175-77-3
C3HBr2NS
242.916
MFCD01318994
MKEJZKKVVUZXIS-UHFFFAOYSA-N
2,4-dibromothiazole, 2,4-dibromo thiazole, dibromothiazole, 2.4-dibromothiazole, soxlllqacqdfwmijp@, 2,4-dibromo-thiazole, acmc-209jll, ksc235o5d, 2 pound not4-dibromo-thiazole
2763297
2,4-Dibrom-1,3-Thiazol
C1=C(N=C(S1)Br)Br
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4175-77-3
C3HBr2NS
242.916
MFCD01318994
MKEJZKKVVUZXIS-UHFFFAOYSA-N
2,4-dibromothiazole, 2,4-dibromo thiazole, dibromothiazole, 2.4-dibromothiazole, soxlllqacqdfwmijp@, 2,4-dibromo-thiazole, acmc-209jll, ksc235o5d, 2 pound not4-dibromo-thiazole
2763297
2,4-Dibrom-1,3-Thiazol
C1=C(N=C(S1)Br)Br
2,4-Dibromothiazole is applied as a building block in a synthesis of Melithiazole C employing a highly (E)-selective cross-metathesis between the derived 4-vinylthiazole and a dienote side-chain. It is also used as an intermediate in the preparation of various 2,4-disubstituted thiazole derivatives with biologically active properties such as survival motor neuron (SMN) protein modulators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4-Dibromothiazol wird als Baustein bei der Synthese von Melithiazol C eingesetzt, wobei eine hoch (E)-selektive Kreuzmetathese zwischen dem derivierten 4-Vinylthiazol und einer Dienote-Seitenkette verwendet wird. Es wird auch als Zwischenprodukt bei der Herstellung verschiedener 2,4-dissubstituierter Thiazol-Derivate mit biologisch aktiven Eigenschaften wie Survival-Motor-Neuron (SMN)-Proteinmodulatoren verwendet.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,4-Dibromothiazole
Schmelzpunkt 80°C to 84°C
Menge 1 g
Formelmasse 242.92
Reinheit (%) 97%