Learn More
2,4-Dibrompyrimidin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11387269
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11387269 5 g 5 Gramm
11377269 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387269 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27433.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3921-01-5
MDL-Nummer MFCD06798232
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dibromopyrimidine
Summenformel C14H18ClNO3
Menge 5 g
Synonym methyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride, methyl 1-benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride, methyl 1-benzyl-4-oxo-3-piperidine-carboxylate hydrochloride, 1-benzyl-3-carbomethoxy-4-piperidone hydrochloride, 1-benzyl-3-methoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride, methyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hcl, 1-benzyl-3-methoxycarbonyl-4-piperidone hcl, pubchem12956, acmc-1cll5, ksc790s5l
InChI-Schlüssel BRADBAOVPACOQQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES COC(=O)C1CN(CCC1=O)CC2=CC=CC=C2.Cl
IUPAC-Name Methyl-1-benzyl-4-oxopiperidin-3-carboxylat;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 283.75
PubChem CID 107479
Formelmasse 237.88
Reinheit (%) 95%