Learn More
2,4-Dibromphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480997
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11480997 25 g 25 Gramm
11490997 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480997 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23394.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 615-58-7 | C6H4Br2O | 251.905 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 615-58-7
Summenformel C6H4Br2O
Molekulargewicht (g/mol) 251.905
MDL-Nummer MFCD00002149
InChI-Schlüssel FAXWFCTVSHEODL-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2,4-dibromo, 2,4-dibromo-phenol, 2,4-dibromphenol, unii-ia75t5c9tg, 2,4-bis bromanyl phenol, ia75t5c9tg, phenol,4-dibromo, emery 9331, acmc-1bga9, 2,4-dibromophenol
PubChem CID 12005
ChEBI CHEBI:34238
IUPAC-Name 2,4-Dibromphenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)Br)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dibromophenol
Schmelzpunkt 35°C to 38°C
Siedepunkt 239°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Phenol-like
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 1861291
Formelmasse 251.92
Reinheit (%) 98%