Learn More
2,4-Dibrombenzolsulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369905
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11369905 1 g 1 Gramm
11379905 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11369905 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19887.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 72256-95-2 | C6H3Br2ClO2S | 334.41 g/mol
2,4-Dibromobenzenesulfonyl chloride is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4-Dibrombenzolsulfonylchlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72256-95-2
Summenformel C6H3Br2ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 334.41
MDL-Nummer MFCD03093759
InChI-Schlüssel OMOXIKAWVFDFNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dibromobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,4-dibromobenzenesulphonyl chloride, 2,4-dibromophenyl chlorosulfone, pubchem5111, 2,4-dibromophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2,4-dibromo, 2,4-bis bromanyl benzenesulfonyl chloride, 2,4-dibromobenzenesulfonyl chloride
PubChem CID 2737366
IUPAC-Name 2,4-Dibrombenzolsulfonyl;Chlorid
SMILES ClS(=O)(=O)C1=C(Br)C=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dibromobenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 82°C to 86°C
Siedepunkt 128°C (0.2 mmHg)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2694058
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 334.41
Reinheit (%) 98%