Learn More
2,4-Dibromanisol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433287
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11433287 500 g 500 Gramm
11413287 25 g 25 Gramm
11423287 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433287 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16200.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 21702-84-1 | Molecular Formula: C7H6Br2O | Molecular Weight: 265.932 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 21702-84-1
Summenformel C7H6Br2O
Molekulargewicht (g/mol) 265.932
MDL-Nummer MFCD00000079
InChI-Schlüssel XGXUGXPKRBQINS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 27011
IUPAC-Name 2,4-dibrom-1-methoxybenzol
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Br)Br
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,4-Dibromoanisole
Schmelzpunkt 60°C to 64°C
Siedepunkt 82°C to 88°C (0.3 mmHg)
Menge 500 g
Beilstein 2045290
Synonym 2,4-dibromoanisole, benzene, 2,4-dibromo-1-methoxy, benzene,2,4-dibromo-1-methoxy, pubchem3847, acmc-209fnf, maybridge1_003667, chemwish ic06728, 2,4-dibromo-1-methoxy-benzene, xgxugxpkrbqins-uhfffaoysa, #
Formelmasse 265.93
Reinheit (%) ≥98%