Learn More
2,4-Dibromanisol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413287
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11413287 25 g 25 Gramm
11423287 100 g 100 Gramm
11433287 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11413287 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16200.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21702-84-1
Summenformel C7H6Br2O
Molekulargewicht (g/mol) 265.932
MDL-Nummer MFCD00000079
InChI-Schlüssel XGXUGXPKRBQINS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 27011
IUPAC-Name 2,4-dibrom-1-methoxybenzol
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dibromoanisole
Schmelzpunkt 60°C to 64°C
Siedepunkt 82°C to 88°C (0.3 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 2045290
Synonym 2,4-dibromoanisole, benzene, 2,4-dibromo-1-methoxy, benzene,2,4-dibromo-1-methoxy, pubchem3847, acmc-209fnf, maybridge1_003667, chemwish ic06728, 2,4-dibromo-1-methoxy-benzene, xgxugxpkrbqins-uhfffaoysa, #
Formelmasse 265.93
Reinheit (%) ≥98%