Learn More
2,4-Dibromanisol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10531652 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10531652 5 g Glasflasche 5 Gramm
10572251 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10531652 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 243230050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 21702-84-1
Summenformel C7H6Br2O
Molekulargewicht (g/mol) 265.92
MDL-Nummer MFCD00000079
InChI-Schlüssel XGXUGXPKRBQINS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dibromoanisole, benzene, 2,4-dibromo-1-methoxy, benzene,2,4-dibromo-1-methoxy, pubchem3847, acmc-209fnf, maybridge1_003667, chemwish ic06728, 2,4-dibromo-1-methoxy-benzene, xgxugxpkrbqins-uhfffaoysa, #
PubChem CID 27011
IUPAC-Name 2,4-dibrom-1-methoxybenzol
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Dibromoanisole
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 60.0°C to 64.0°C
Farbe Beige
Siedepunkt 101.0°C to 106.0°C (1.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Br2(C6H3)OCH3
Menge 5 g
Formelmasse 265.92
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Show More Show Less
RUO– Nur für Forschungszwecke